material
stainless steel
포장
case of 6 ea
길이
9 in.
스푼 끝 크기
1 1/4 in. × 9/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
물리적 특성
The grade of the stainless steel used is 320.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z511447-1PAK | 4061833580790 |