주요 문서
BAF203071825
SP Bel-Art® Safe-Lab Therm-O-Vac Joint Adapter
for for 24/40 Tapered Joints
동의어(들):
thermovac adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F20307-1825
구멍 직경
6 mm
피팅
for for 24/40 Tapered Joints
일반 설명
PTFE adapter with Viton® O-ring on the body, screw cap and hose connection.
특징 및 장점
Not autoclavable
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)