포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Bel-Art F20197-1515
피팅
for for 24/40 Tapered Joints
일반 설명
Use these hollow PTFE® stoppers for boiling and distilling flasks with ground joints.
특징 및 장점
- Easily removed from standard tapered glassware by turning the red extraction nut to apply a safe, gentle and even force against the mouth of the vessel
- Helps eliminate accidents and breakage
- Autoclave safe at 121ºC (250ºF)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.