material
PE
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art F19730-0001
전체 길이
2.375 in. (60 mm)
피팅
female converts I.D. 4.7 to 6.4mm (³/₁₆ to ¼")
male onverts I.D. 4.7 to 6.4mm (³/₁₆ to ¼")
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Connect same or different size tubing with these polyethylene plastic connectors.
Consists of two serrated connectors which are joined securely through a male-female center taper. Connector of one size can be interchanged with other sizes to produce reducing combinations.
- Easy-to-assemble barbed connectors require no tools
- Ideal for use with flexible tubing
- Handy on lines that require frequent disconnection
특징 및 장점
Connect same or different size tubing with these polyethylene plastic connectors.
- Ideal for vacuum applications, water lines, manometers, and more
- F19730 series connects same size tubing
- F19731-0552 connects different size tubing
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.