material
polymethylpentene
특징
to hold 320 ‑ 385 mm
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Bel-Art F14650-0000
전체 높이
12.4375 in. (316 mm)
용량
1532 mL (51.8 oz)
필터 직경
320/385 mm
stem I.D. × L × O.D.
0.8125 in. (20 mm) × 6.3125 in. (160 mm) × 1 in. (26 mm)
top I.D. × O.D.
7.75 in. (196 mm) × 8.25 in. (209 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
특징 및 장점
- Vertical outer ribs prevent airlock
- Glass-clear
- Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
- Heat resistant to 177ºC (350ºF)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.