주요 문서
BAF116200125
LDPE wash bottles
capacity 125 mL (4 oz), Wide-mouth
동의어(들):
laboratory bottles, squeeze bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
low-density polyethylene
natural cap
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art H10939-0005
캡 직경
38 mm
용량
125 mL (4 oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)