주요 문서
Z177024
LDPE wash bottles
capacity 500 mL, Wide-mouth
동의어(들):
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103209
NACRES:
NB.17
material
low-density polyethylene bottle
natural bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
조인트
Joints threaded neck (53)
특징
label no label
vented
with cap
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Bel-Art F11620-0500
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z177024-6EA4061832262390