2-8°C
SMILES string
CC(CC)(C)NC1=CC(NC(C)=O)=CC=C1
InChI
1S/C13H20N2O/c1-5-13(3,4)15-12-8-6-7-11(9-12)14-10(2)16/h6-9,15H,5H2,1-4H3,(H,14,16)
InChI key
PVDMTELZFVTRSO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.