주요 문서
ALD00438
Sigma-Aldrich
Sodium (4-methoxyphenyl)methanesulfinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9NaO3S
Molecular Weight:
208.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
260-265 °C
SMILES string
[O-]S(CC1=CC=C(OC)C=C1)=O.[Na+]
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)6-12(9)10;/h2-5H,6H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
OKSPESPSBLOXDC-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents; which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ALD00438-500MG4061833418642