반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES string
O=S(O[Na])C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
VKOSCBDFLPBMCB-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.