주요 문서
ALD00100
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-L-2-nitrophenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H20N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
432.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
98% (HPLC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C24H20N2O6/c27-23(28)21(13-15-7-1-6-12-22(15)26(30)31)25-24(29)32-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
InChI key
KVLRWXBYPKSBFY-NRFANRHFSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)