분석
95% (GC)
형태
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(C(C)(C)ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C8H11NO5/c1-8(2,7(12)13)14-9-5(10)3-4-6(9)11/h3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
DHXJNWNKFUOFOR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Immediate precursor to a perester-containing imidating reagent; which performs a net amination of aromatic and heteroaromatic substrates.
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.