주요 문서
A6250
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-5-bromo-7-nitroindoline
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9BrN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
285.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98%
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCc2cc(Br)cc(c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H9BrN2O3/c1-6(14)12-3-2-7-4-8(11)5-9(10(7)12)13(15)16/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
RCELVCGNAKOBPO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)