주요 문서
A59603
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-iodobenzoic acid
97%
동의어(들):
5-Iodoanthranilic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(I)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
263.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder, crystals or chunks
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
yellow to brown
mp
219-221 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1