주요 문서
A5487
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-2-chloro-2-deoxyneuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate
동의어(들):
5-(Acetylamino)-2-chloro-2,3,5-trideoxy-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosonic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate, N-Acetyl-2-chloro-2-deoxy-β-neuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate, Methyl N-acetyl-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-2-chloro-2-deoxy-β-neuraminate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H28ClNO12
CAS Number:
Molecular Weight:
509.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@]1(Cl)C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C20H28ClNO12/c1-9(23)22-16-14(31-11(3)25)7-20(21,19(28)29-6)34-18(16)17(33-13(5)27)15(32-12(4)26)8-30-10(2)24/h14-18H,7-8H2,1-6H3,(H,22,23)/t14-,15+,16+,17+,18+,20-/m0/s1
InChI key
QGJGGAMXXWIKJR-DCDDNHAVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Versatile sialic acid intermediate for the preparation of neuraminic acid derivatives. N-acetylneuraminic acid is often present as the terminal sugar of glycoproteins.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)