분석
99% (GC)
형태
solid
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
212 °C
mp
18-23 °C
density
1.485 g/cm3
응용 분야
battery manufacturing
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChI key
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Fluoroethylene carbonate is an enabling product, used as an electrolyte additive and is helpful to improve the performance of batteries, thus has been enhanced for energy efficency. Click here for more information.
애플리케이션
Fluoroethylene carbonate (FEC) is widely used as electrolyte additive in lithium ion batteries. As an additive, it helps in enhancing the electrochemical performance of Si/graphite-anodes in Li-ion batteries.
법적 정보
"Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany"
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.