주요 문서
935077
Sigma-Aldrich
VC-2 Voltammetry cell
5-15 mL
동의어(들):
MF-1052
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.21
측정 범위
5-15 mL
일반 설명
VC-2 Voltammetry Cell (5-15 mL of solution) includes PTFE cap, Platinum auxiliary electrode - 99.95% pure, 0.5 mm diameter,Glass vial - shell type, and tubing 0.025" ID x 1/6" OD (1 ft).This Electrochemical cellware is ideal for testing 5-15 mL of solution
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)