추천 제품
Grade
battery grade
Quality Level
양식
slurry
구성
Active material, >15 wt. %
Solid content, 22-27 wt. %
입자 크기
1-3 μm
응용 분야
battery manufacturing
일반 설명
Our high-quality ready-to-cast lithium titanate (LTO) anode slurry is a liquid dispersion consisting of LTO active material, conductive additives, binder, and organic solvent. Its low moisture content allows for the production of stable anode films with extended cycle life.
애플리케이션
Our LTO anode slurry is formulated for use in secondary lithium-ion batteries and can be directly applied using blade-coating or slot-die coating onto copper foil current collectors. The stable and easy processing properties of our product promise high-quality, defect-free LTO anodes with excellent performance.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F
Flash Point (°C)
91 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.