일반 설명
EMS techware
애플리케이션
Epoxy coated tweezers are used in applications which require to hold a component firmly.
Electrostatic Discharge (ESD) epoxy coated tweezers with flat, accurate, round tips have the following specifications:
Length: 125mm With flat, accurate, round tips. Overall Length (OAL): 125 mm
Electrostatic Discharge (ESD) epoxy coated tweezers with flat, accurate, round tips have the following specifications:
Length: 125mm With flat, accurate, round tips. Overall Length (OAL): 125 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.