주요 문서
933252
Sigma-Aldrich
FIB holder
Multiple FIB Grid Holder
동의어(들):
FIB mount
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.23
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
Overall Dimensions: 22.5 x 29 x 13.5 mm (⅞" x 1⅛" x ⅝").
Pin: Standard 3.2 mm (⅛").
Material: Vacuum grade aluminum with brass thumbscrews.
애플리케이션
Larger size enables this FIB grid holder to handle multiple FIB grids of the same thickness. Can also be used to safely store FIB grids with thin section (lamellae) attached. Convenient brass thumbscrews make loading and unloading easy.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)