주요 문서
932868
Sigma-Aldrich
Tweezers
Style AA, ESD Rubber Coated Boley
동의어(들):
Tweezer, Gripper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
Safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 130 mm. Material: Anti-Acid/Anti-MagSS. Tips: Straight, sharp, fine.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)