주요 문서
932248
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-{2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene}]
동의어(들):
PFOPV
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C48H66O2)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.23
설명
UV: 480 nm (in THF)
PL: 539 nm (in THF)
Eg = 2.3 eV
Quality Level
분자량
Mw ≥20,000 Da by GPC
energy gap
2.3 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
solubility
THF: soluble
chloroform: soluble (or chlorobenzene)
toluene: soluble
λmax
480 nm±5 nm in THF
형광
λem 508 nm±10 nm in THF
λem 539 nm±10 nm in THF
오비탈 에너지
HOMO 4.4 eV 
LUMO 2.1 eV 
애플리케이션
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; green emission.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)