애플리케이션
Fmoc-L-3Py56dOMe-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
법적 정보
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.