반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Pd]([P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
애플리케이션
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br) is an oxidative addition complex that exhibits all of the same advantages of previous generations of Buchwald precatalysts.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.