주요 문서
93113
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
≥95.0% (NT)
동의어(들):
3-[2-(2-(3-(Boc-amino)propyloxy)ethoxy)ethoxy]propylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H32N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
320.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (NT)
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
density
1.035 g/mL at 20 °C
작용기
Boc
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCCCOCCOCCOCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H32N2O5/c1-15(2,3)22-14(18)17-7-5-9-20-11-13-21-12-10-19-8-4-6-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI key
WHHYAYNALHPDGJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Protected linker.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Erkang, F., et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 2663-2664 (2000)