주요 문서
930148
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
동의어(들):
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC3H6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
119.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥99% (CP)
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC(O1)CO[13C]1=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h3,5H,1-2H2/i4+1
InChI key
JFMGYULNQJPJCY-AZXPZELESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
930148-50MG4065268906606