주요 문서
929956
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-3,4,23,24-13C4 solution
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C21H40O3
Molecular Weight:
379.55
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥98% (CP)
농도
100 μg/mL in methanol
질량 이동
M+3
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)