주요 문서
929417
Sigma-Aldrich
Ribavirin-(ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5)
≥98 13C, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5C3H12N4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
249.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
NACRES:
NA.11
동위원소 순도
≥98 13C
Quality Level
분석
≥95% (CP)
질량 이동
M+5
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)