주요 문서
929409
Sigma-Aldrich
Vitamin E Succinate-(phenyl-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33D6H48O5
Molecular Weight:
536.82
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥95% (CP)
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
포장
This is a bulk stock product. For informaiton on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)