주요 문서
928704
Sigma-Aldrich
Microdot tips
Tapered, clear, 27G, 1.26"
동의어(들):
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
NACRES:
NA.25
설명
Microdot tips, Tapered, clear, 27G, 1.26" ID 0.008" 50/box
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)