주요 문서
926140
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ms-DENEB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H29ClN2O3RuS
CAS Number:
Molecular Weight:
574.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reagent type: ligand
작용기
phosphine
애플리케이션
(S,S)-Ms-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
법적 정보
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)