주요 문서
925071
Sigma-Aldrich
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution
Technipur®, 1.0 M in H2O
동의어(들):
Copper(II)-ethylenediame complex
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
217.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
Quality Level
농도
1.0 M in H2O
SMILES string
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide is a solvent used to measure viscosity of cellulose.
법적 정보
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Conversion of various types of lignocellulosic biomass to fermentable sugars using kraft pulping and enzymatic hydrolysis.
Buzala K P, et al.
Wood Science and Technology, 51(4), 873-885 (2017)