주요 문서
924423
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
동의어(들):
1,3,5-Triformyl-2,4,6-trihydroxybenzene, 1,3,5-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-benzenetricarboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6O6
CAS Number:
Molecular Weight:
210.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.22
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1c(c(c(c(c1C=O)O)C=O)O)C=O
InChI key
KAPNIDMXEKQLMQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)