주요 문서
921890
Sigma-Aldrich
1-Cyano-13C-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC7H10BF4N3
Molecular Weight:
235.98
UNSPSC 코드:
12352101
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥90% (CP)
질량 이동
M+1
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)