주요 문서
921750
Sigma-Aldrich
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide
≥95%
동의어(들):
endo-N-Methylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
mp
105-108 °C
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for use in norbornene/palladium catalysis.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)