921300
C5 Lenalidomide-pyrimidine-piperazine-PEG1-NH2 hydrochloride
≥95%
동의어(들):
5-(4-(2-(2-Aminoethoxy)ethyl)piperazin-1-yl)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)pyrimidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
추천 제품
ligand
C5 Lenalidomide
Quality Level
분석
≥95%
양식
(Powder or crystals or flakes or chunks)
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(C4=NC=C(N5CCN(CCOCCN)CC5)C=N4)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C26H32N8O5.ClH/c27-5-11-39-12-10-32-6-8-33(9-7-32)19-14-28-23(29-15-19)25(37)30-18-1-2-20-17(13-18)16-34(26(20)38)21-3-4-22(35)31-24(21)36;/h1-2,13-15,21H,3-12,16,27H2,(H,30,37)(H,31,35,36);1H
InChI key
VEHCGTYYGZOLLK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
기타 정보
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.