주요 문서
920916
Allylamine-15N
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH215NH2
Molecular Weight:
58.09
UNSPSC 코드:
12352005
동위원소 순도
≥98 atom % 15N
분석
≥98% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+1
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)