주요 문서
920142
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li3 phosphate
≥95 atom % 6Li, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
6Li3PO4
Molecular Weight:
113.02
UNSPSC 코드:
12352302
동위원소 순도
≥95 atom % 6Li
분석
97% (CP)
양식
solid
질량 이동
M-3
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)