농도
50 wt. % in ethyl acetate
입자 크기
5 nm (core)
SMILES string
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
InChI key
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties allows researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
특징 및 장점
- Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains no reactive functional groups designed for high compatibility in multiple polar solvents and monomers such as acrylate, siloxane, and epoxy.
- Lower surface coverage of capping materials provides high refractive indices.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
24.8 °F
Flash Point (°C)
-4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.