애플리케이션
Np#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
426.2 - 494.6 °F
Flash Point (°C)
219 - 257 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.