914592
Fmoc-Cystamine HCl
≥95%
동의어(들):
(9H-fluoren-9-yl)methyl 2-((2-aminoethyl)disulfanyl)ethylcarbamate hydrochloride, 2-((9-Fluorenylmethyloxycarbonylamino)ethyl)disulfanyl-(2-aminoethane) hydrochloride, Fmoc-SS-NH2 HCl, Protected cleavable linker
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(3)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H23ClN2O2S2
Molecular Weight:
410.98
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
추천 제품
애플리케이션
Fmoc-Cystamine HCl is a valuable building block for the incorporation of disulfides. It possesses two terminal amino functional groups, one with a protecting group. This Fmoc-protected cleavable linker can also be used in the synthesis of chemical biology tools for cleavage under reducing conditions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.