제품명
Pentafluorophenol, ReagentPlus®, ≥99%
제품 라인
ReagentPlus®
분석
≥99%
양식
solid
bp
143 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
fluoro
SMILES string
Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
InChI key
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- N-protected amino acid in the presence of dicyclohexylcarbodiimide and ethyl acetate.
- t-Butoxycarbonyl-L-alanylglycinein the presence of 1-ethyl-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride.
- Aliphatic dicarboxylic acids in the presence of pyridine, diisopropylcarbodiimide, and acetonitrile.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol