911771
Lenalidomide-Photoswitch1-NH2 hydrochloride
≥95%
동의어(들):
(E)-N-(4-Aminobutyl)-2-(4-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)diazenyl)-2,6-dimethoxyphenoxy)acetamide hydrochloride, PHOTAC template, Photoswitchable protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
추천 제품
ligand
lenalidomide
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
재고 정보
available only in USA
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCCCCNC(COC1=C(OC)C=C(/N=N/C2=CC=CC3=C2CN(C4C(NC(CC4)=O)=O)C3=O)C=C1OC)=O.Cl
InChI
1S/C27H32N6O7.ClH/c1-38-21-12-16(13-22(39-2)25(21)40-15-24(35)29-11-4-3-10-28)31-32-19-7-5-6-17-18(19)14-33(27(17)37)20-8-9-23(34)30-26(20)36;/h5-7,12-13,20H,3-4,8-11,14-15,28H2,1-2H3,(H,29,35)(H,30,34,36);1H/b32-31+;
InChI key
BEBAPHRSEIHKIQ-MRRLHAJBSA-N
애플리케이션
Suggested wavelengths for photoswitching:
- Switch to cis isomer: 390 nm (380-400 nm)
- Switch to trans isomer (thermally more stable isomer): >450 nm
Low-intensity light needed for photoactivation is not cytotoxic.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Learn more:
기타 정보
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.