분석
≥97% (HPLC)
≥97%
양식
powder
색상
white to off-white
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1c(c(c(cc1C)C)c2ccc(cc2)c3c(c(c(cc3C)C)C(=O)OC)C)C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15-13-17(3)25(27(29)31-7)19(5)23(15)21-9-11-22(12-10-21)24-16(2)14-18(4)26(20(24)6)28(30)32-8/h9-14H,1-8H3
InChI key
IANUDESWVWHOND-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
HMTE is a diester monomer used for developing high-performance polyesters.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.