주요 문서
90802
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium bromide
≥98.0%
동의어(들):
Methyltributylammonium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2)3N(Br)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
280.29
Beilstein:
3704268
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0%
양식
crystals
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[Br-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.BrH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DHAWHVVWUNNONG-UHFFFAOYSA-M
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)