분석
≥95%
양식
solid
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C3H2N4O4/c8-6(9)3-1-5(2-4-3)7(10)11/h1-2H
InChI key
HZPSREFSUPXCMN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1,4-Dinitro-1-imidazole (1,4-DNIm) and other dinitroimidazoles were demonstrated to be bifunctional bioconjugation reagents for protein functionalization and peptide macrocyclization. In acidic to neutral aqueous conditions, 1,4-DNIms chemoselectively react with cysteines; in organic solvents in the presence of base, 1,4-DNIms chemoselectively react with lysines to form stable conjugates
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.