주요 문서
905445
Sigma-Aldrich
Pinacolyl alcohol-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
12C2C4H14O
Molecular Weight:
102.15
UNSPSC 코드:
12352001
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥97% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+2
SMILES string
CC(C)(C)[13CH](O)[13CH3]
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)