주요 문서
904589
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-2-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC2D4O3
Molecular Weight:
93.08
UNSPSC 코드:
12352106
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
분석
≥99% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(O[2H])[13C](C([2H])([2H])[2H])=O
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)