주요 문서
902411
Sigma-Aldrich
Adenosine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D14N5Na2O13P3
Molecular Weight:
565.23
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
solution
농도
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+14
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H][C@@]([C@]1([2H])O[2H])([C@@](N(C([2H])=N2)C3=C2C(N([2H])[2H])=NC([2H])=N3)([2H])O[C@]1([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP(O[Na])([2H]=O)=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)O[2H]
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)