주요 문서
592900
Sigma-Aldrich
L-Lysine-2−15N dihydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
220.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp
200-206 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1/i8+1;;
InChI key
JBBURJFZIMRPCZ-DZWGMXOFSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)